GF47321007
Tungsten-copper alloy, W80Cu20
foil, 100 x 100mm, 3.0mm thickness
Sinônimo(s):
W 160450
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 473-210-07
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 3.0 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF47321007-1EA | 4061825472904 |
GF47321007-2EA | 4061829973155 |