GF46869777
Copper - O.F.H.C.
foil, 100x100mm, thickness 0.125mm, hard, 99.95+%
Sinônimo(s):
Copper, CV000590
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 468-697-77
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
100 x 100 mm × 0.125 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)