GF46654375
Aluminum
honeycomb, 600x600mm, thickness 13.9mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin aluminum 0.55mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL002656
About This Item
Materiais
hexagonal (prism)
descrição
cell wall 0.064mm
Ensaio
99.9%
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 466-543-75
resistividade
2.6548 μΩ-cm
tamanho da célula
6.3 mm
tamanho × espessura
600 x 600 mm × 13.9 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)