Documentos Principais
GF46641225
Gold/Germanium
wire, Au 99.5%/Ge 0.5%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m
Sinônimo(s):
AE035160
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.5%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 466-412-25
Comprimento
0.1 m
diâmetro
1.0 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)