Documentos Principais
GF46560922
Stainless Steel - AISI 347 alloy, FeCr18Ni10Nb
foil, 100 x 100mm, 0.1mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE230220
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 465-609-22
tamanho × espessura
100 mm × 100 mm × 0.1 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)