GF46049913
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 6mm disks, 0.006mm thickness
Sinônimo(s):
SN010200
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (disc)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 460-499-13
diâmetro × espessura
6 mm × 0.006 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF46049913-10EA | 4061829930240 |
GF46049913-20EA | 4061829983499 |
GF46049913-50EA | 4061831025170 |