GF45989207
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
rod, 500mm x 6.35mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NI047905
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 459-892-07
C × diâmetro
500 mm × 6.35 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF45989207-1EA | 4061825472003 |
GF45989207-2EA | 4061829973056 |