GF44396703
Iridium
wire reel, 0.5m, diameter 0.15mm, as drawn, 99.9%
Sinônimo(s):
Iridium, IR005110
About This Item
Ensaio
99.9%
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 443-967-03
resistividade
4.71 μΩ-cm
C × diâmetro
0.5 m × 0.15 mm
p.e.
4130 °C (lit.)
pf
2450 °C (lit.)
densidade
22.65 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ir]
InChI
1S/Ir
chave InChI
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF44396703-1EA | 4061825393957 |