Documentos Principais
GF43873320
Nickel/Iron
tube, Ni52%/Fe 48%, outside diameter 9.55 mm, length 100 mm, wall thickness 0.275 mm
Sinônimo(s):
NI197750
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 438-733-20
Comprimento
100 mm
D.E.
9.55 mm
espessura da parede
0.275 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)