GF43827071
Magnesium
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.9+%
Sinônimo(s):
Magnesium, MG005115
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 621 °C)
Ensaio
99.9%
forma
wire
temperatura de autoignição
950 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 438-270-71
resistividade
4.46 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro
1 m × 0.25 mm
pb
1090 °C (lit.)
pf
648 °C (lit.)
densidade
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
chave InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)