GF43571909
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 25 x 25mm, 0.04mm thickness, annealed, light tight (lt)
Sinônimo(s):
CU060240
About This Item
descrição
light tight (lt)
Formulário
annealed (
quarter hard)
foil (
quarter hard)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 435-719-09
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.04 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)