GF43362660
Zirconium
foil, 1m coil, thickness 0.02mm, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR000200
About This Item
Ensaio
99.2%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 433-626-60
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
C × espessura
1 m × 0.02 mm
pb
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)