Documentos Principais
GF42951810
Gold
powder, mean particle size (fsss) <2 micron, weight 2 g, purity 99.95%
Sinônimo(s):
AU006020
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Au
Número CAS:
Peso molecular:
196.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141717
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.95%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 429-518-10
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
peso
2 g
tamanho médio de partícula
<2 μm (FSSR)
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)