GF41284953
Carbon
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, pyrolytic graphite, 99.99%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 000735, Charcoal activated
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.99%
Formulário
foil
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 412-849-53
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
25 × 25 mm × 0.5 mm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)