GF41231797
Indium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.02mm, 99.8%
Sinônimo(s):
Indium, IN000160
About This Item
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 412-317-97
resistividade
8.37 μΩ-cm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)