Documentos Principais
GF40770435
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 1 m, filament diameter 0.015mm
Sinônimo(s):
SI675721
About This Item
Código UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
forma
fibers
fabricante/nome comercial
Goodfellow 407-704-35
Comprimento
1 m
Diâmetro
0.015 mm , filament diameter
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)