GF40758026
Iron-Nickel alloy, Fe55Ni45
foil, 10mm disks, 0.1mm thickness
Sinônimo(s):
FE180400
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
foil (disc)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 407-580-26
diâmetro × espessura
10 mm × 0.1 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF40758026-10EA | 4061829929336 |
GF40758026-20EA | 4061829982270 |
GF40758026-50EA | 4061831024494 |