GF40183950
Indium
foil, 8mm disks, thickness 0.025mm, 99.8%
Sinônimo(s):
Indium, IN000170
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
99.8%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 401-839-50
resistividade
8.37 μΩ-cm
diâmetro × espessura
8 mm × 0.025 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF40183950-10EA | 4061829465353 |
GF40183950-20EA | 4061829539054 |
GF40183950-50EA | 4061829575632 |