Documentos Principais
GF39779364
Tinned copper
wire, 0.25 mm diameter, length 1000 m, temper annealed
Sinônimo(s):
CU205140
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 397-793-64
Comprimento
1000 m
diâmetro
0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)