GF39590747
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.105mm, L 200 mm, wall thickness 0.05 mm
Sinônimo(s):
IM307101
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 395-907-47
Comprimento
200 mm
espessura da parede
0.05 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF39590747-1EA | 4061825003085 |
GF39590747-20EA | 4061825003092 |
GF39590747-10EA | 4061825003078 |
GF39590747-2EA | 4061825003108 |
GF39590747-5EA | 4061825003115 |