GF38827682
Carbon
microleaf, 25x70mm, thinness 0.025μm, specific density 5μg/cm2, temporary glass support, 99.997%
Sinônimo(s):
Activated charcoal, C 004910, Charcoal activated
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.997%
forma
foil (microleaf)
temperatura de autoignição
842 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 388-276-82
resistividade
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
tamanho × espessura
25 × 70 mm × 0.025 μm
pf
3550 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[C]
InChI
1S/C
chave InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)