Documentos Principais
GF38765773
Lutetium
foil, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm, purity 99%
Sinônimo(s):
LU000200
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Lu
Número CAS:
Peso molecular:
174.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141608
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 387-657-73
resistividade
54 μΩ-cm, 20°C
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.025 mm
p.e.
3402 °C (lit.)
pf
1663 °C (lit.)
densidade
9.84 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Lu]
InChI
1S/Lu
chave InChI
OHSVLFRHMCKCQY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF38765773-1EA4061821096012
GF38765773-2EA4061821096029