GF38519376
Holmium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.0125mm, as rolled, 99%
Sinônimo(s):
Holmium, HO000205
About This Item
Ensaio
99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 385-193-76
tamanho × espessura
100x100 mm × 0.0125 mm
densidade
8.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ho]
InChI
1S/Ho
chave InChI
KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)