GF38232367
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
500mm rod, 2mm diameter
Sinônimo(s):
FA147905
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 382-323-67
C × diâmetro
500 mm × 2 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF38232367-5EA | 4061831002256 |
GF38232367-10EA | 4061829928896 |
GF38232367-1EA | 4061825447636 |
GF38232367-2EA | 4061829951689 |