Documentos Principais
GF37773816
Cobalt
rod, 1.5 mm diameter, length 25 mm, high purity 99.99+%
Sinônimo(s):
CO007901
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Co
Número CAS:
Peso molecular:
58.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141710
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99.99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 377-738-16
resistividade
6.24 μΩ-cm, 20°C
Comprimento
25 mm
diâmetro
1.5 mm
p.e.
2900 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Co]
InChI
1S/Co
chave InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)