Documentos Principais
GF37581699
Aluminum/Silicon
rod, Al 99%/Si 1%, 5 mm diameter, length 1000 mm, bulk density 2.7 g/cm3
Sinônimo(s):
AL057935
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥99%
Formulário
rod
fabricante/nome comercial
Goodfellow 375-816-99
Comprimento
1000 mm
diâmetro
5 mm
densidade volumétrica
2.7 g/cm3
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)