GF37569268
Copper
insulated wire, 10m, conductor diameter 0.7mm, insulation thickness 0.01mm, polyurethane insulation
Sinônimo(s):
Copper, CU005889
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 375-692-68
resistividade
1.673 μΩ-cm, 20°C
C × diâmetro × espessura
10 m × 0.7 mm × 0.01 mm
p.e.
2567 °C (lit.)
pf
1083.4 °C (lit.)
densidade
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cu]
InChI
1S/Cu
chave InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37569268-1EA | 4061825376417 |