GF37247609
Indium
foil, not light tested, 150x150mm, thickness 0.075mm, as rolled, 100%
Sinônimo(s):
Indium, IN000210
About This Item
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
100%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 372-476-09
resistividade
8.37 μΩ-cm
tamanho × espessura
150x150 mm × 0.075 mm
pf
156.6 °C (lit.)
densidade
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[In]
InChI
1S/In
chave InChI
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF37247609-1EA | 4061825391366 |