GF36865569
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, Ni 77%/Fe 14%/Cu 5%/Mo 4%, thickness 0.025 mm, size 25 × 25 mm
Sinônimo(s):
NI030240
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 368-655-69
tamanho
25 × 25 mm
espessura
0.025 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF36865569-20EA | 4061821126337 |
GF36865569-2EA | 4061821126344 |
GF36865569-10EA | 4061821126313 |
GF36865569-1EA | 4061821126320 |
GF36865569-5EA | 4061821126351 |