GF36130632
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 1.6mm, inside diameter 1.1mm, wall thickness 0.25mm, hard, 99.2%
Sinônimo(s):
Zirconium, ZR007160
About This Item
Ensaio
99.2%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 361-306-32
resistividade
40 μΩ-cm, 20°C
C × espessura da parede
500 mm × 0.25 mm
D.E. × D.I.
1.6 mm × 1.1 mm
p.e.
4377 °C (lit.)
pf
1852 °C (lit.)
densidade
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
chave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)