Documentos Principais
GF35735069
Dural® - aluminum/copper/magnesium
tube, Al 95%/Cu 4%/Mg 1%, outside diameter 0.71 mm, length 500 mm, wall thickness 0.051 mm
Sinônimo(s):
AL047100
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
forma
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 357-350-69
Comprimento
500 mm
D.E.
0.71 mm
espessura da parede
0.051 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Dural is a registered trademark of Lonza-Werke GmbH
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)