Documentos Principais
GF35288253
Tantalum
crucible, cylindrical, length 1 pcs, outside diameter 47mm
Sinônimo(s):
TA008635, Ta
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ta
Número CAS:
Peso molecular:
180.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
41122203
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
temperatura de autoignição
572 °F
embalagem
pkg of 1
fabricante/nome comercial
Goodfellow 352-882-53
resistividade
13.5 μΩ-cm, 20°C
p.e.
5425 °C (lit.)
pf
2996 °C (lit.)
densidade
16.69 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ta]
InChI
1S/Ta
chave InChI
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF35288253-1EA4061821125934