GF35246831
Bismuth
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.02mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinônimo(s):
Bismuth, BI000150
About This Item
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99.97%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 352-468-31
resistividade
129 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
25x25 mm × 0.02 mm
p.e.
1560 °C (lit.)
pf
271 °C (lit.)
densidade
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Bi]
InChI
1S/Bi
chave InChI
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)