GF35151522
Constantan- resistance alloy
foil, Cu 55%/Ni 45%, thickness 0.005 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
CU040200
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 351-515-22
tamanho
50 × 50 mm
espessura
0.005 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF35151522-1EA | 4061821125866 |
GF35151522-5EA | 4061821125897 |
GF35151522-10EA | 4061821125859 |
GF35151522-20EA | 4061821125873 |
GF35151522-2EA | 4061821125880 |