Key Documents
GF35044163
Polymethylpentene
TPX®, film, thickness 0.09 mm, L 5 m
Sinônimo(s):
ME311070
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
forma
film
fabricante/nome comercial
Goodfellow 350-441-63
Comprimento
5 m
espessura
0.09 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)