GF34898170
Gold
tube, 50mm, outside diameter 0.3mm, inside diameter 0.2mm, wall thickness 0.05mm, as drawn, 99.95%
Sinônimo(s):
Gold, AU007050
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 348-981-70
resistividade
2.05 μΩ-cm, 0°C
C × espessura da parede
50 mm × 0.05 mm
D.E. × D.I.
0.3 mm × 0.2 mm
p.e.
2808 °C (lit.)
pf
1063 °C (lit.)
densidade
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Au]
InChI
1S/Au
chave InChI
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)