GF34600272
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
100mm tube, 1.0mm outside diameter, 0.075mm wall thickness, 0.85mm inside diameter, as drawn
Sinônimo(s):
AL017200
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
tubes
fabricante/nome comercial
Goodfellow 346-002-72
C × espessura da parede
100 mm × 0.075 mm
D.E. × D.I.
1.0 mm × 0.85 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF34600272-20EA | 4061829971748 |
GF34600272-10EA | 4061829921644 |
GF34600272-1EA | 4061825460758 |
GF34600272-2EA | 4061829951283 |
GF34600272-5EA | 4061829996239 |