Documentos Principais
GF34437988
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
1m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
W 025350
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 344-379-88
C × diâmetro
1 m × 0.5 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)