Documentos Principais
GF34309830
Iron
wire, 1.0 mm diameter, length 20 m, purity 99.5%
Sinônimo(s):
FE005172
About This Item
Fórmula linear:
Fe
Número CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.5%
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 343-098-30
resistividade
9.71 μΩ-cm
Comprimento
20 m
diâmetro
1.0 mm
pb
2750 °C (lit.)
pf
1535 °C (lit.)
densidade
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
chave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)