Key Documents
GF33753810
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
powder, 75micron max. particle size, 1000g
Sinônimo(s):
NI056020
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
forma
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 337-538-10
peso
1000 g
tamanho máximo de partícula
75 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)