Documentos Principais
GF33689469
Boron nitride
sheet, thickness 0.5 mm, 30 mm diameter, condition hot-pressed
Sinônimo(s):
B 603151
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
forma
sheet
fabricante/nome comercial
Goodfellow 336-894-69
Diâmetro
30 mm
espessura
0.5 mm
diâmetro
30 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)