Key Documents
GF33518156
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 95%/W 5%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinônimo(s):
TA090500
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Ensaio
≥95%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 335-181-56
tamanho
50 × 50 mm
espessura
1.0 mm