GF33460084
Platinum
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.0025mm, as rolled, 99.95%
Sinônimo(s):
Platinum, PT000206
About This Item
Ensaio
99.95%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 334-600-84
resistividade
10.6 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50x50 mm × 0.0025 mm
p.e.
3827 °C (lit.)
pf
1772 °C (lit.)
densidade
21.45 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
chave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF33460084-1EA | 4061825388946 |
GF33460084-2EA | 4061829516727 |