Documentos Principais
GF32874059
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
20m wire, 0.25mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
NE075110
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
forma
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 328-740-59
C × diâmetro
20 m × 0.25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informações legais
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)