GF32662043
Nickel
foil, 50x50mm, thickness 6.35mm, as rolled, 99.99+%
Sinônimo(s):
Nickel, NI000625
About This Item
Ensaio
99.99%
Formulário
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 326-620-43
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
tamanho × espessura
50x50 mm × 6.35 mm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF32662043-2EA | 4061829516635 |
GF32662043-1EA | 4061825388441 |