GF32352386
Hafnium
foil, not light tested, 100x100mm, thickness 0.01mm, 97%
Sinônimo(s):
Hafnium, HF000160
About This Item
Ensaio
97%
forma
foil
fabricante/nome comercial
Goodfellow 323-523-86
resistividade
29.6 μΩ-cm, 0°C
tamanho × espessura
100x100 mm × 0.01 mm
pb
4602 °C (lit.)
pf
2227 °C (lit.)
densidade
13.3 g/cm3 (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Hf]
InChI
1S/Hf
chave InChI
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N