Documentos Principais
GF32219298
Gold-iron alloy, Au99.93Fe0.07
0.05m wire, 0.025mm diameter, annealed
Sinônimo(s):
AU075125
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Formulário
wire
fabricante/nome comercial
Goodfellow 322-192-98
C × diâmetro
0.05 m × 0.025 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)