GF31796725
Aluminum
honeycomb, 300x300mm, thickness 26.5mm, cell size 6.3mm, cell wall 0.064mm, core density 0.083g/cm3, phenolic adhesive (resin), facing skin glass fiber 0.5mm, 99.9%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL002675
About This Item
descrição
cell wall 0.064mm
Ensaio
99.90%
forma
honeycomb
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 317-967-25
resistividade
2.6548 μΩ-cm
tamanho × espessura
300x300 mm × 26.5 mm
tamanho
6.3 mm
pb
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)