GF31790718
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
powder, 500g, 45micron max. particle size
Sinônimo(s):
NI036010
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Produtos recomendados
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Goodfellow 317-907-18
peso
500 g
tamanho máximo de partícula
45 μm
Categorias relacionadas
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF31790718-1EA | 4061825458885 |