Key Documents
GF31432586
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 25 x 25mm, 0.2mm thickness, annealed
Sinônimo(s):
FE220320
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
forma
foil (annealed)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 314-325-86
tamanho × espessura
25 mm × 25 mm × 0.2 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)